2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 98+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19995.06
A19995.14
A19995.22
A19995.06EA
31.3
EUR
A19995.06
A19995.14
A19995.22
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 98+% (dry weight)
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 15484-44-3
Molecular Formula: Cl(CH2)2SO3Na.xH2O
Formula Weight: 166.56(anhy)
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 5649202
Formula:
C₂H₅ClO₃S·H₂O Pto. de fusión: ∼ 292 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007531 Núm. CAS: 15484-44-3 EINECS: 239-508-4 |