Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
408341000 408342500 408340010
408341000.EA 74.4 EUR
408341000. 408342500. 408340010.
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate 99%
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate
Formula: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150288
Núm. CAS: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 43 to 48 % (K.F.)
Solubility (50mg/ml, 50% ethanol) Clear solution
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes