2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22315.09
B22315.14
B22315.22
B22315.09EA
46
EUR
B22315.09
B22315.14
B22315.22
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
2,2-Dibromomalonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 73003-80-2
Molecular Formula: C3H4Br2N2O2
Formula Weight: 259.89
Melting Point: 202-207°
Beilstein Reference: 1770873
Formula:
C₃H₄Br₂N₂O₂ Pto. de fusión: 202…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014803 Núm. CAS: 73003-80-2 EINECS: 277-205-9 |