Ácido acetohidroxamico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
170130050 170130250
ACRO170130050EA 80.7 EUR
ACRO170130050 ACRO170130250
Ácido acetohidroxamico 98+%
Ácido acetohidroxamico
Formula: C₂H₅NO₂
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009994
Núm. CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)