Glycerol monostearate, purificado
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Glyceryl monostearate
43883.30
43883.A1
43883.A7
43883.30EA
54.7
EUR
43883.30
43883.A1
43883.A7
Glycerol monostearate, purificado
Glycerol monostearate
CAS No.: 31566-31-1
Molecular Formula: C17H35OCOCH2CH(OH)CH2OH
Formula Weight: 358.56
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in hot organic solvents
Merck Reference: 14,4489
MDL No.: MFCD00036186
Formula:
C₂₁H₄₂O₄ MW: 376,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036186 Núm. CAS: 31566-31-1 EINECS: 250-705-4 Índice Merck: 14,4489 |