3-Cloro-3-oxopropionato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl Malonyl Chloride
A15616.06
A15616.14
A15616.22
A15616.06EA
63.2
EUR
A15616.06
A15616.14
A15616.22
3-Cloro-3-oxopropionato de etilo 95%
3-Cloro-3-oxopropionato de etilo
Purity: 95%
CAS No.: 36239-09-5
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 83°/22mm
Beilstein Reference: 636215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000736
Formula:
C₅H₇ClO₃ Pto. Ebullición: 83 °C (22 mmHg) Densidad: 1,189 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) |
Número MDL:
MFCD00000736 Núm. CAS: 36239-09-5 EINECS: 252-934-5 UN: 3265 ADR: 8,II |