3-Cloro-3-oxopropionato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 53.7 EUR
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo 97%
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo
Formula: C₄H₅ClO₃
Pto. Ebullición: 57…59 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013657
Núm. CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %