3-Cloro-3-oxopropionato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
20823.06
20823.14
20823.06EA
52.1
EUR
20823.06
20823.14
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo ≥97%
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 37517-81-0
Molecular Formula: C4H5ClO3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 80°(176°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.27
Refractive Index: 1.4325
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 58°/12mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013657
Formula:
C₄H₅ClO₃ Pto. Ebullición: 58 °C (12 mmHg) Densidad: 1,27 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013657 Núm. CAS: 37517-81-0 EINECS: 253-540-6 UN: 3265 ADR: 8,II |