Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 125 EUR
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido [2-(2-metoxietoxi)etoxi]acético
Formula: C₇H₁₄O₅
MW: 178.1831 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044098
Núm. CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
UN: 3265
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)