Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 55 EUR
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina 95%
Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina
Formula: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010748
Núm. CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %