Isocianuro de n-butilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158380010 158380050
ACRO158380010EA 86 EUR
ACRO158380010 ACRO158380050
Isocianuro de n-butilo 98+%
Isocianuro de n-butilo
Formula: C₅H₉N
MW: 83.132 g/mol
Densidad: 0.79 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000008
Núm. CAS: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7
UN: 1935
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %