3-Aminopropilmetilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 206 EUR
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
3-Aminopropilmetilamina 99%
3-Aminopropilmetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 139…141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –72 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008209
Núm. CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %