3-Aminopropilmetilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22
B23319.36
B23319.22EA
45.8
EUR
B23319.22
B23319.36
3-Aminopropilmetilamina 99%
3-Aminopropilmetilamina
Purity: 99%
CAS No.: 6291-84-5
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 35°(96°F)
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: -72°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 878143
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008209
Formula:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 139…141 °C Pto. de fusión: –72 °C Densidad: 0,844 Pto. de inflamación: 35 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008209 Núm. CAS: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 ADR: 8,II |