N-Hidroxiacetimidato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl acetohydroximate
197500100 197500500
ACRO197500100EA 85.9 EUR
ACRO197500100 ACRO197500500
N-Hidroxiacetimidato de etilo 97%
N-Hidroxiacetimidato de etilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 55…58 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002114
Núm. CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %