N-Hidroxiacetimidato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl acetohydroximate
A11006.06
A11006.14
A11006.22
A11006.06EA
46.3
EUR
A11006.06
A11006.14
A11006.22
N-Hidroxiacetimidato de etilo ≥97%
N-Hidroxiacetimidato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 10576-12-2
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 55-58°/6mm
Beilstein Reference: 1700260
MDL No.: MFCD00002114
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. Ebullición: 55…58 °C (6 mmHg) Pto. de fusión: 23…25 °C Pto. de inflamación: 77 °C (171 °F) |
Número MDL:
MFCD00002114 Núm. CAS: 10576-12-2 EINECS: 234-165-7 |