Ácido aminoiminometanosulfinico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
119720100 119721000 119725000
ACRO119720100EA 27 EUR
ACRO119720100 ACRO119721000 ACRO119725000
Ácido aminoiminometanosulfinico 99%
Ácido aminoiminometanosulfinico
Formula: CH₄N₂O₂S
MW: 108,12 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002397
Núm. CAS: 1758-73-2
EINECS: 217-157-8
UN: 3341
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Impurity ≤0.2 % Thiourea