(2-Cianoetil)malonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09 A11567.14 A11567.18
A11567.09EA 29.1 EUR
A11567.09 A11567.14 A11567.18
(2-Cianoetil)malonato de dietilo ≥98%
(2-Cianoetil)malonato de dietilo
Purity: 98+% CAS No.: 17216-62-5 Molecular Formula: C10H15NO4 Formula Weight: 213.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 115-117°/2mm Beilstein Reference: 1790237 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001966
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213.23 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C (2 mmHg)
Densidad: 1.079
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001966
Núm. CAS: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
ADR: 6.1 III