Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26330.ME
H26330.27
H26330.MEEA
81.2
EUR
H26330.ME
H26330.27
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Purity: 95%
CAS No.: 111544-93-5
Molecular Formula: C13H14Cl2O4
Formula Weight: 305.16
MDL No.: MFCD00831103
Formula:
C₁₃H₁₄Cl₂O₄ MW: 305,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00831103 Núm. CAS: 111544-93-5 EINECS: None |