2-Phenylmalonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24972.03
B24972.06
B24972.14
B24972.03EA
17.9
EUR
B24972.03
B24972.06
B24972.14
2-Phenylmalonamide ≥97%
2-Phenylmalonamide
Purity: 97%
CAS No.: 10255-95-5
Molecular Formula: C9H10N2O2
Formula Weight: 178.19
Melting Point: ca 233° dec.
Beilstein Reference: 2446518
Formula:
C₉H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 233 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051776 Núm. CAS: 10255-95-5 |