Ácido (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
A18884.03
A18884.06
A18884.03EA
64.2
EUR
A18884.03
A18884.06
Ácido (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)acético ≥97%
Ácido (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 73357-18-3
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 206-208°
MDL No.: MFCD00118466
Formula:
C₁₀H₁₁NO₆ Pto. de fusión: 206…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00118466 Núm. CAS: 73357-18-3 |