Ácido mucobromico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15998.22
A15998.36
A15998.22EA
91.3
EUR
A15998.22
A15998.36
Ácido mucobromico ≥98%
Ácido mucobromico
Purity: 98+%
CAS No.: 488-11-9
Molecular Formula: C4H2Br2O3
Formula Weight: 257.88
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 1705707
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00063745
Formula:
C₄H₂Br₂O₃ Pto. de fusión: 121…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063745 Núm. CAS: 488-11-9 EINECS: 207-670-5 UN: 3261 ADR: 8,III |