3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06 B25294.14 B25294.22
B25294.06EA 25.5 EUR
B25294.06 B25294.14 B25294.22
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 19694-10-1 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00035785
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,60 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035785
Núm. CAS: 19694-10-1
EINECS: 243-231-4