3-Isocianatobenzoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
L09495.03 L09495.06 L09495.14
L09495.03EA 40.5 EUR
L09495.03 L09495.06 L09495.14
3-Isocianatobenzoato de etilo ≥97%
3-Isocianatobenzoato de etilo
Purity: 97% CAS No.: 67531-68-4 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 7636626 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013865
Formula: C₁₀H₉NO₃
Pto. Ebullición: 213 °C
Densidad: 1,154
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00013865
Núm. CAS: 67531-68-4
ADR: 6.1,III