3-Isocianatobenzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 250 EUR
L18709.06 L18709.03
3-Isocianatobenzoato de metilo ≥97%
3-Isocianatobenzoato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Formula: C₉H₇NO₃
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037077
Núm. CAS: 41221-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III