4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
151510250 151511000
ACRO151510250EA 72.8 EUR
ACRO151510250 ACRO151511000
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol 90%
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol
Formula: C₁₂H₉N₃O₄
Pto. de fusión: 185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007310
Núm. CAS: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH)