4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
A12232.14
A12232.22
A12232.36
A12232.14EA
47.7
EUR
A12232.14
A12232.22
A12232.36
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol ≥90%
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol
Purity: 95%
CAS No.: 74-39-5
Molecular Formula: C12H9N3O4
Formula Weight: 259.22
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 674709
Merck Reference: 14,5695
MDL No.: MFCD00007310
Formula:
C₁₂H₉N₃O₄ MW: 259,22 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007310 Núm. CAS: 74-39-5 EINECS: 200-808-5 Índice Merck: 14,5695 |