Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanate
L20242.03
L20242.MD
L20242.03EA
103
EUR
L20242.03
L20242.MD
Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo 95%
Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo
Purity: 95%
CAS No.: 73671-79-1
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6045
Boiling Point: 106-108°/0.16m
Beilstein Reference: 4675069
Optical Rotation: +47° (c=3.5 in toluene)
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00064181
Formula:
C₁₃H₁₁NO MW: 197.24 g/mol Pto. Ebullición: 106…108 °C (0.16 m) Densidad: 1.118 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) |
Número MDL:
MFCD00064181 Núm. CAS: 73671-79-1 ADR: 6.1 III |