Ácido salicilohidroxamico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
A11528.09EA
42.5
EUR
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
Ácido salicilohidroxamico ≥99%
Ácido salicilohidroxamico
Purity: 99%
CAS No.: 89-73-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 1210520
Merck Reference: 14,8331
MDL No.: MFCD00002110
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002110 Núm. CAS: 89-73-6 EINECS: 201-934-3 Índice Merck: 14,8331 |