2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2,6-dibromophenol), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
T0032-25G
T0032-500G
TCIAT0032-25GEA
17
EUR
TCIAT0032-25G
TCIAT0032-500G
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenol
Formula:
C₁₅H₁₂Br₄O₂ MW: 543,87 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013962 Núm. CAS: 79-94-7 EINECS: 201-236-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 184.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |