4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
310990010 310990050
ACRO310990010EA 61.6 EUR
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formula: C₁₅H₁₂F₆N₂
Pto. de fusión: 195…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039146
Núm. CAS: 1095-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %