4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
A18370.06
A18370.14
A18370.22
A18370.06EA
36.8
EUR
A18370.06
A18370.14
A18370.22
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol ≥98%
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol
Purity: 98%
CAS No.: 1478-61-1
Molecular Formula: C15H10F6O2
Formula Weight: 336.24
Melting Point: 158-162°
Boiling Point: 400°
MDL No.: MFCD00000439
Formula:
C₁₅H₁₀F₆O₂ Pto. Ebullición: 400 °C Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000439 Núm. CAS: 1478-61-1 EINECS: 216-036-7 |