N,N-Dibencilhidroxilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22447.06
B22447.14
B22447.22
B22447.06EA
55.3
EUR
B22447.06
B22447.14
B22447.22
N,N-Dibencilhidroxilamina 98%
N,N-Dibencilhidroxilamina
Purity: 98%
CAS No.: 621-07-8
Molecular Formula: C14H15NO
Formula Weight: 213.28
Melting Point: 120-125°
Beilstein Reference: 978234
Formula:
C₁₄H₁₅NO Pto. de fusión: 120…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004772 Núm. CAS: 621-07-8 EINECS: 210-667-1 |