Trifenilmetanotiol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Triphenylmethanethiol
140410250 140411000 140415000
ACRO140410250EA 109 EUR
ACRO140410250 ACRO140411000 ACRO140415000
Trifenilmetanotiol 97%
Trifenilmetanotiol
Formula: C₁₉H₁₆S
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004854
Núm. CAS: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
HPLC ≥96.0 %