Trifenilmetanotiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triphenylmethanethiol
A14888.06
A14888.14
A14888.22
A14888.06EA
37.1
EUR
A14888.06
A14888.14
A14888.22
Trifenilmetanotiol ≥98%
Trifenilmetanotiol
Purity: 98+%
CAS No.: 3695-77-0
Molecular Formula: (C6H5)3CSH
Formula Weight: 276.40
Odour: Stench
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 2113168
MDL No.: MFCD00004854
Formula:
C₁₉H₁₆S Pto. de fusión: 103…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004854 Núm. CAS: 3695-77-0 EINECS: 223-020-3 |