Isocianuro de 2,6-xililo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
134
EUR
20748.03
20748.06
Isocianuro de 2,6-xililo
Isocianuro de 2,6-xililo
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Formula:
C₉H₉N MW: 131.18 g/mol Pto. de fusión: 73…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013479 Núm. CAS: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |