O-(4-Nitrobencill)hidroxilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05861.03
L05861.06
L05861.03EA
82.4
EUR
L05861.03
L05861.06
O-(4-Nitrobencill)hidroxilamina clorhidrato 98%
O-(4-Nitrobencill)hidroxilamina clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 2086-26-2
Molecular Formula: C7H8N2O3.HCl
Formula Weight: 204.61
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 3709565
MDL No.: MFCD00012954
Formula:
C₇H₉ClN₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012954 Núm. CAS: 2086-26-2 EINECS: 218-228-6 |