O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105970050 105970250 105971000
ACRO105970050EA 48.6 EUR
ACRO105970050 ACRO105970250 ACRO105971000
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 99%
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato
Formula: C₇H₁₀ClNO
Pto. de fusión: 238 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012952
Núm. CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA