O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17393.06
A17393.14
A17393.22
A17393.06EA
46.3
EUR
A17393.06
A17393.14
A17393.22
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 99%
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 2687-43-6
Molecular Formula: C6H5CH2ONH2.HCl
Formula Weight: 159.62
Melting Point: ca 238° subl.
Beilstein Reference: 3595440
Formula:
C₇H₁₀ClNO Pto. de fusión: ∼ 238 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012952 Núm. CAS: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |