2-Oxociclohexanocarboxilato de metilo 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 158 EUR
ACRO367010100 ACRO367010500
2-Oxociclohexanocarboxilato de metilo 90%
2-Oxociclohexanocarboxilato de metilo
Formula: C₈H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 50 °C (,2 mmHg)
Densidad: 1,109 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077699
Núm. CAS: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers