4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
379910010 379910050
ACRO379910010EA 38.6 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 97%
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 150…152 °C (40 mmHg)
Densidad: 1,076 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013285
Núm. CAS: 17159-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %