2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 49.1 EUR
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Pto. Ebullición: 71…73 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102125
Núm. CAS: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III