4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33793.03
H33793.09
H33793.03EA
118
EUR
H33793.03
H33793.09
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 75091-99-5
Molecular Formula: C7H9F3O
Formula Weight: 166.14
Boiling Point: 67-68°/16mm
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00102145
Formula:
C₇H₉F₃O Pto. Ebullición: 67…68 °C (16 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102145 Núm. CAS: 75091-99-5 UN: 1224 ADR: 3,III |