O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210490050 210490250 210491000
ACRO210490050EA 109 EUR
ACRO210490050 ACRO210490250 ACRO210491000
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formula: CH₆ClNO
Pto. de fusión: 148…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012951
Núm. CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %