O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A19188.06 A19188.14
A19188.06EA 98.8 EUR
A19188.06 A19188.14
O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 593-56-6 Molecular Formula: CH3ONH2.HCl Formula Weight: 83.52 Melting Point: ca 148° dec. Beilstein Reference: 3589723 Merck Reference: 14,5989 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012951
Formula: CH₆ClNO
Pto. de fusión: ∼ 148 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012951
Núm. CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,5989