Clorofosfito de dietilo 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114250250 114251000
ACRO114250250EA 127 EUR
ACRO114250250 ACRO114251000
Clorofosfito de dietilo 90% tech.
Clorofosfito de dietilo
Formula: C₄H₁₀ClO₂P
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: <1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009074
Núm. CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %