Clorofosfito de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09919.06
L09919.14
L09919.06EA
62.1
EUR
L09919.06
L09919.14
Clorofosfito de dietilo ≥97%
Clorofosfito de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 589-57-1
Molecular Formula: C4H10ClO2P
Formula Weight: 156.55
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4375
Odour: Acrid
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1098392
Merck Reference: 14,3841
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00009074
Formula:
C₄H₁₀ClO₂P MW: 156.55 g/mol Pto. Ebullición: 153…155 °C Densidad: 1.082 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009074 Núm. CAS: 589-57-1 EINECS: 209-652-2 UN: 2920 ADR: 8 II |