Fosfito de trialilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
17484.09
17484.18
17484.30
17484.09EA
89.8
EUR
17484.09
17484.18
17484.30
Fosfito de trialilo
Fosfito de trialilo
CAS No.: 102-84-1
Molecular Formula: C9H15O3P
Formula Weight: 202.19
Flash Point: 86°(187°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Strong
Boiling Point: 84°/12mm
Beilstein Reference: 1705535
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00014948
Formula:
C₉H₁₅O₃P Pto. Ebullición: 84 °C (12 mmHg) Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014948 Núm. CAS: 102-84-1 EINECS: 203-060-8 UN: 3278 ADR: 6.1,III |