Ácido hidroxilamina-O-sulfónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325940250 325941000 325940010
ACRO325940250EA 75.9 EUR
ACRO325940250 ACRO325941000 ACRO325940010
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico 97%
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico
Formula: H₃NO₄S
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011604
Núm. CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %