Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TDMAT
42932.06
42932.14
42932.06EA
241
EUR
42932.06
42932.14
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (metals basis)
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 3275-24-9
Molecular Formula: C8H24N4Ti
Formula Weight: 224.19
Flash Point: -30°(-22°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow-brown
Boiling Point: 50°/0.5mm
UN No.: 3129
MDL No.: MFCD00014861
Formula:
C₈H₂₄N₄Ti MW: 224.17 g/mol Pto. Ebullición: 50 °C (0.5 mmHg) Densidad: 0.96 Pto. de inflamación: –30 °C (–22 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014861 Núm. CAS: 3275-24-9 EINECS: 221-904-3 UN: 3129 ADR: 4.3 II |