Boruro de dihierro ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
22952.14
22952.22
22952.14EA
161
EUR
22952.14
22952.22
Boruro de dihierro ≥98%
Boruro de dihierro
Purity: 98%
CAS No.: 12006-85-8
Molecular Formula: Fe2B
Formula Weight: 122.50
Physical Form: -35 Mesh
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016092
Formula:
BFe₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016092 Núm. CAS: 12006-85-8 EINECS: 234-490-4 |